Learn More
PTMS Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène PTMS
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16839623
Afficher les documents
Proteintech
12106-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16829623
Afficher les documents
Proteintech
12106-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Product No. 12106-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length of human PTMS. The MW of this protein is 12 kDa, and this antibody specifically recognizes the 12 kDa protein.
PTMS may mediate immune function by blocking the effect of prothymosin alpha which confers resistance to certain opportunistic infections.
Spécification
Spécification
PTMS
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
P20962
5763
PTMS Fusion Protein Ag2751
Primary
-20°C
PTMS
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ParaT, parathymosin, PTMS
PTMS
IgG
Antigen Affinity Chromatography