Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE avec anneau amovible
Agitez le contenu dans des flacons et d’autres récipients pour un mélange complet. Les barreaux d’agitation en PTFE avec anneau amovible Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles pour s’adapter aux petites et aux larges opérations de mélange.
21.50€ - 39.30€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16265751
|
Fisherbrand™
001.1742 |
42 mm | 10 mm | 10 mm |
30.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
16245751
|
Fisherbrand™
001.1738 |
38mm | 10 mm | 10mm |
32.45€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16275751
|
Fisherbrand™
001.1751 |
51 mm | 10 mm | 10 mm |
39.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
16295751
|
Fisherbrand™
001.1775 |
75mm | 12 mm | 12mm |
27.75€
5 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
16225751
|
Fisherbrand™
001.1712 |
12mm | 8mm | 8 mm |
21.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
16235751
|
Fisherbrand™
001.1725 |
25 mm | 8mm | 8mm |
22.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16255751
|
Fisherbrand™
001.1738.8 |
38 mm | 8 mm | 8 mm |
29.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
16285751
|
Fisherbrand™
001.1751.8 |
51 mm | 8 mm | 8 mm |
30.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
Description
- Fabriqué en PTFE avec un noyau magnétique Alnico V
- Anneau de rotation amovible
- Autoclavables
- Revêtement en PTFE
- Comprend un certificat de conformité et un certificat d’analyse
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Cylindrique | |
Anneau en PTFE |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.