Learn More
Fisherbrand™ Spatules en PTFE
Les spatules en PTFE Fisherbrand™ ont une épaisseur de 5 mm.
Marque:  Fisherbrand™ 043.120
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15669850
  • 9.35€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Résistance chimique totale
  • Haute pureté
  • Plage de températures : -200°C à +280°C
  • Non contaminantes
  • Faciles à nettoyer
  • Épaisseur de 5 mm
Spécification
Spécification
1 de chaque
120 x 12 mm
120 mm
Spatules en PTFE Fisherbrand™
PTFE