Learn More
Cole-Parmer™ Joints porte-filtre en PTFE
Protègent votre pompe, vos vannes et d’autres composants dans la conduite de liquide
Marque:  Cole-Parmer™ 3053806
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16689275
  • 255.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 04-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Préfiltrent avant les filtres à membrane critiques
  • Génèrent de la turbulence pour un transfert de masse ou de chaleur amélioré
  • Purifient dans les applications de chromatographie
Spécification
Spécification
10
3,81 cm
PTFE
Joint en PTFE