Learn More
Bel-Art™ Kit de barreaux d’agitation magnétiques en PTFE SP Scienceware™
Livré dans une boîte de rangement pratique. Offre une disponibilité instantanée des aimants Alnico encapsulés en PTFE.
46.40€ - 273.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (équipement) Flacons, microtubes à essai, tubes à centrifuger
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
11735064
Afficher les documents
Bel-Art™
F37161-0000
1/boîte Rond
73.80€
6 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 08-09-2025
Ajouter au panier
11725064
Afficher les documents
Bel-Art™
F37160-0000
1/boîte Octogonale
46.40€
6 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 07-08-2025
Ajouter au panier
11745064
Afficher les documents
Bel-Art™
F37183-0000
1/boîte Octogonal
273.00€
22 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 12-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
  • Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
  • Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
Autoclavables
Flacons, microtubes à essai, tubes à centrifuger