Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE, baguette simple
Conçus pour être utilisés avec les récipients en forme de tube, très efficaces en tant qu’agitateurs à usage général. L’un des côtés des agitateurs magnétiques revêtus de PTFE présente une tête cruciforme.
Marque:  Fisherbrand™ 001.1114.1
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11537822
Cet article n'est plus commercialis\u00E9 et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Conçu pour être utilisé avec les récipients en forme de tube, très efficace en tant qu’agitateur polyvalent
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
Récipients & cuves / agitateurs chauffants
14 mm
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
12 mm
5/boîte