Learn More
Bohlender™ Barreau d’agitation magnétique cylindrique en PTFE
Marque: Bohlender™ C350-23
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Certifié par la FDA | |
Noyau magnétique Alnico 5 | |
6mm | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
Cylindrique |
Les barreaux d’agitation magnétiques cylindriques offrent un excellent centrage et un fonctionnement harmonieux | |
PTFE | |
35mm | |
1/Paquet | |
Barreau d’agitation magnétique |