Learn More
VITLAB™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE à tête cruciforme
Marque: VITLAB™ 316397
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
30 x 30 x 10 mm | |
10 mm | |
30 mm | |
30 mm | |
1/boîte | |
Barreau d’agitation magnétique |
Pour la préparation, la séparation et la concentration | |
Noyau à aimant permanent AlNiCo V | |
PTFE | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
Croix |