Learn More
VITLAB™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE à tête cruciforme
Marque: VITLAB™ 316097
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
10 x 10 x 5 mm | |
5 mm | |
10 mm | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
Croix |
Pour la préparation, la séparation et la concentration | |
Noyau à aimant permanent AlNiCo V | |
10 mm | |
1/boîte |