Learn More
Bochem™ PTFE-Coated Micro Double Spatulas
Well-suited for small quantity applications and narrow-format tubes, these double-ended, PTFE-coated spatulas reduce material sticking. Bochem™ PTFE-Coated Micro Double Spatulas are also gentle on delicate, scratchable surfaces.
27.30 - 27.95
Productcode | Merk | Lengte (metrisch) mes | Diameter (metrisch) buiten | Lengte (metrisch) | Breedte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Lengte (metrisch) mes | Diameter (metrisch) buiten | Lengte (metrisch) | Breedte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
10505801
|
Bochem™
3712 |
50 mm | 2mm | 185 mm | 5 mm |
27.75
1 stuk |
|
||
10458442
|
Bochem™
3713 |
55 mm | 2mm | 210 mm | 6 mm |
27.95
|
|
||
10202111
|
Bochem™
3710 |
40 mm | 1.5 mm | 150 mm | 3 mm |
27.30
1 stuk |
N/A | ||
10306341
|
Bochem™
3711 |
50 mm | 2 mm | 185 mm | 4 mm |
27.75
1 stuk |
|
||
Beschrijving
- Non-stick PTFE coating.
- Double-ended for versatility.
- Slim ends for easy container access.
- One rounded end and one flat end.
Specificatie
PTFE |