Learn More
Fisherbrand™ Verseur de flacon en PTFE
Le verseur de flacon en PTFE Fisherbrand™ permet le versement direct de tous les liquides des flacons de réactifs de manière uniforme et sans danger.
Marque: Fisherbrand™ 028.038
Description
- Totalement inerte avec joint de col Viton encapsulé en PTFE
- Résistance chimique totale
- Haute pureté
- Plage de températures : -200°C à +280°C
- Non contaminantes
- Faciles à nettoyer
Spécification
Flacon verseur en PTFE Fisherbrand™ | |
1 de chaque | |
Bouteilles de réactif |
PTFE | |
GL 38 |