Learn More
Nitritex™ Gants médicaux Profile PNHS
121.00€ - 130.00€
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Classification Class IIa Medical Device
Matériau de la manchette Nitrile
Couleur Blanc
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
12745865
Afficher les documents
Nitritex™
PNHS70
7 Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
12795865
Afficher les documents
Nitritex™
PNHS100
10 Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
The hypoallergenic accelerator-free and latex-free Profile PNHS™ is the ideal choice for those with sensitive skin. The sterile, extra length, nitrile surgical glove is anatomically shaped to enhance comfort and avoid wearer fatigue. The PNHS offers excellent chemical protection and has good puncture resistance. Measuring 300mm/12” the PNHS provides extra coverage than standard surgical gloves and features a beaded cuff to ensure stability on the arm.
Spécification
Spécification
Nitrile
Class IIa Medical Device
Blanc
Oui
Sans poudre
Stérile
En boîte
Produits chimiques
1
ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Nitrile
Spécifique
Nitrile
Gants
Ourlé
50 paires
305 mm