Learn More
SPEX™ Prep-Aid Vertrel XF
La solution Prep-Aid Vertrel XF SPEX™ est un dispositif liquide d’aide au broyage composé de fluorocarbures qui empêche le durcissement de l’échantillon, réduit la contamination et s’évapore après broyage.
Marque:  SPEX™ 3650
Code produit. 15330542
  • 378.00€ / 1 bouteille
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Empêche le durcissement de l’échantillon et réduit la contamination
  • S’évapore rapidement après broyage sans laisser de résidus
  • Améliore le broyage de presque tous les échantillons
  • Facilite le nettoyage du récipient de broyage
  • Particulièrement utile pour le broyage d’échantillons tels que le ciment, la roche et la brique à des granulométries inférieures à 10 microns
Spécification
Spécification
Aide au broyage
Échantillons de grincement
Flacon de 946,35 ml
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales