Learn More
Sulfate de praséodyme(III) octahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322568
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13510-41-3 | H16O20Pr2S3 | 714.103 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13510-41-3
Formule moléculaire H16O20Pr2S3
Poids moléculaire (g/mol) 714.103
Numéro MDL MFCD00149832
Clé InChI NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H
Synonyme praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate
CID PubChem 25022097
Nom IUPAC praséodyme(3+) ; trisulfate ; octahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) sulfate octahydrate
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Poids de la formule 714.12 (570.00 Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect Green powder