Learn More
Nitrate de praséodyme(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307647
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Praseodymium(III) nitrate hydrate is used in fluorescent display tubes and phosphors. It is also used in the ultrasonic synthesis of phase-pure praseodymium molybdate. It plays a major role in the solvothermal process for formation of doped lanthanide oxysulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15878-77-0
Formule moléculaire H12N3O15Pr
Poids moléculaire (g/mol) 435.01
Numéro MDL MFCD00011175
Clé InChI LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme praseodymium iii nitrate hexahydrate, praseodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, praseodymium nitrate hexahydrate, nitric acid, praseodymium 3+ salt, hexahydrate, praseodymium 3+ hexahydrate trinitrate, ksc529q4r, praseodymium trinitrate hexahydrate, praseodymium nitrate hydrate 1:3:6, praseodymium nitrate,, praseodymium 3+ trinitrate hexahydrate
CID PubChem 204170
SMILES O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) nitrate hydrate
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Couleur Vert
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Informations sur la solubilité Soluble in water,anhydrous amine,alcohol,ether,polar solvents and acetonitrile.
Nom IUPAC trinitrate de praséodyme(3+) ; hexahydrate
Poids de la formule 326.92 (anhydrous)
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Green crystals