Learn More
Carbonate de praséodyme(III) octahydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11352278
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14948-62-0
Formule moléculaire C3H16O17Pr2
Poids moléculaire (g/mol) 605.959
Numéro MDL MFCD00211307
Clé InChI SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H
Synonyme praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate
CID PubChem 25022096
Nom IUPAC carbonate de praséodyme(3+) octahydraté
SMILES C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) carbonate octahydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 605.97 (461.85 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless