Learn More
Cole-Parmer™ Pompe à entraînement magnétique PPS
Ces pompes à entraînement magnétique Ryton™ PPS idéales pour le pompage de produits chimiques et de solutions hautement corrosifs. Les pompes sont fabriquées avec un corps et une turbine Ryton PPS, un arbre en céramique, des joints toriques Viton™ et des bagues en carbone.
Marque: Cole-Parmer™ 07085-45
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La fabrication de Ryton PPS est excellente avec des produits chimiques et des solutions très corrosifs
- Entraînement magnétique étanche et sans joint
- La bague en carbone peut fonctionner à sec jusqu’à 8 heures, selon le liquide
- Les têtes de pompe peuvent être facilement pivotées, nettoyées ou entretenues sans outils spéciaux
Spécification
TEFC PSC | |
26,4 x 12,4 x 13,6 cm (10,37 x 4,875 x 5,375 in) | |
200°F | |
14,2 gal/min, 53,8 l/min | |
Système de vide | |
230 V |
1,7 amp | |
Pompe à entraînement magnétique PPS | |
93°C | |
50/60 Hz | |
10,5 psi |