Learn More
PPM 1D Inhibiteur de phosphatase.
Agit en tant qu’inhibiteur du PPM1D.
104.00€ - 398.00€
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
Type de produit | Phosphatase Inhibitor |
CAS | 176957-55-4 |
Formule moléculaire | C15H12OS2 |
Poids de la formule | 272.40g/mol |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Jaune | |
176957-55-4 | |
272.40g/mol | |
2°C à 8°C | |
Agit en tant qu’inhibiteur de PPM1D |
Phosphatase Inhibitor | |
C15H12OS2 | |
2,5-Bis-(2-Thienylidene)cyclopentanone; CCT007093 | |
Solide |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.