Learn More
PPIL6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17452-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16837344
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
PPIases accelerate the folding of proteins. It catalyzes the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides.
Spécification
Spécification
PPIL6
Polyclonal
Unconjugated
PPIL6
Cyclophilin like protein PPIL6, PPIase, PPIL6, Rotamase PPIL6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
285755, 685567, 73075
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8IXY8, Q9D6D8
PPIL6
PPIL6 Fusion Protein Ag11578
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales