Learn More
PPIL4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | PPIL4 |
---|---|
Concentration | 0.26 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16810294
|
Proteintech
12538-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16800294
|
Proteintech
12538-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene is a member of the cyclophilin family of peptidylprolyl isomerases. The cyclophilins are a highly conserved family, members of which play an important role in protein folding, immunosuppression by cyclosporin A, and infection of HIV-1 virions.Spécification
PPIL4 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q8WUA2, Q9CXG3 | |
361449, 67418, 85313 | |
PPIL4 Fusion Protein Ag3249 | |
Primary | |
-20°C | |
PPIL4 |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Cyclophilin like protein PPIL4, HDCME13P, PPIase, PPIL4, Rotamase PPIL4 | |
Ppil4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |