Learn More
PP11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 18002-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16878024
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene encodes a protein with protease activity and is expressed in the placenta. The protein may be useful as a tumor marker. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this protein.
Spécification
Spécification
PP11
Polyclonal
Unconjugated
ENDOU
26 serine protease, ENDOU, P11, Placental protein 11, PP11, Protein endoU, PRSS26
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
19011, 680317, 8909
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P21128, Q3V188
Endou
PP11 Fusion Protein Ag12494
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales