Learn More
Ansell™ Gants lourds en fibres d’aramide PowerFlex™ série 80-658
Protègent l’utilisateur avec une construction à triple couche composée d’acier, de fibres de verre et de fibres d’aramide pour une résistance extrême aux coupures, aux éclaboussures et aux bavures.
Marque:  Ansell™ 80658070
237.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15646906
  • 343.00€ / 12 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 05-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Gants de protection mécaniques
  • Dépasse le niveau 5 de protection EN 388 contre les coupures.
  • Manchette extralongue pour une meilleure protection de l’avant-bras.
  • Trempée aux ¾ et déperlante, protège la peau des solutions liquides désagréables.
  • Bonne résistance au contact thermique.
  • La protection EN407 de niveau 2 correspond à la manipulation sûre des objets chauds.
  • Finition froissée en caoutchouc naturel pour une préhension ferme.
  • Durable, offre une solution très économique.
  • La couleur vert bruyère aide à masquer la saleté.
  • Excellente lavabilité, sans diminution du confort ni décoloration.
Applications
  • Manipulation de charges lourdes, bords métalliques
  • Traitement des déchets : recyclage, tri (verre, boîtes de conserve, pièces métalliques)
  • Manipulation de feuilles de verre, d’objets tranchants
  • Manipulation de feuilles métalliques, découpe de pièces sèches, peintes ou galvanisées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009 et EN 407:2004, EN 388:2003
Bleu, Vert
Non
Gants résistants aux coupures
Structure : Tricoté
Acier inox, nylon, fibre de verre, coton, fibre d’aramide Dupont™ Kevlar™
80-658
Latex
3/4 enduit
Fibre d’aramide DuPont™ Kevlar™
7
Long poignet maillé
12 paires dans un sachet, 6 dans un carton
260 à 295 mm