Learn More
Ansell™ Gants lourds en fibres d’aramide PowerFlex™ série 80-658
Protègent l’utilisateur avec une construction à triple couche composée d’acier, de fibres de verre et de fibres d’aramide pour une résistance extrême aux coupures, aux éclaboussures et aux bavures.
Marque: Ansell™ 80658060
237.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gants de protection mécaniques
- Dépasse le niveau 5 de protection EN 388 contre les coupures.
- Manchette extralongue pour une meilleure protection de l’avant-bras.
- Trempée aux ¾ et déperlante, protège la peau des solutions liquides désagréables.
- Bonne résistance au contact thermique.
- La protection EN407 de niveau 2 correspond à la manipulation sûre des objets chauds.
- Finition froissée en caoutchouc naturel pour une préhension ferme.
- Durable, offre une solution très économique.
- La couleur vert bruyère aide à masquer la saleté.
- Excellente lavabilité, sans diminution du confort ni décoloration.
Applications
- Manipulation de charges lourdes, bords métalliques
- Traitement des déchets : recyclage, tri (verre, boîtes de conserve, pièces métalliques)
- Manipulation de feuilles de verre, d’objets tranchants
- Manipulation de feuilles métalliques, découpe de pièces sèches, peintes ou galvanisées
Spécification
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ | |
Non | |
6 | |
Latex de caoutchouc naturel | |
Paume enduite 3/4 | |
Bonne résistance à la chaleur et aux coupures |
Marquage CE, norme CATÉGORIE III EN 388 : X543, EN 407 | |
Froissée | |
Gants lourds | |
Poignet en maille long | |
Latex de caoutchouc naturel | |
72 paires |