Learn More
Memmert™ Contact sans potentiel (24 V / 2 A) avec prise conforme à la norme NAMUR NE 28 pour message d’erreur combiné pour UN30
Contact sans potentiel pour message d’erreur de combinaison (par ex. défaillance d’alimentation, défaillance de capteur, fusible).
Marque: Memmert™ UN30H6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- Pour message d’erreur combiné
Spécification
Étuve UN30 | |
Prise conforme à la norme NAMUR NE 28 | |
2 A |
Contact sans potentiel | |
24 V |