Learn More
Trioxalatoferrate de potassium(III) trihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15491177
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5936-11-8 | C6H3FeK3O12 | 440.22 g/mol
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate is used in chemical actinometry to measure light flux.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5936-11-8
Formule moléculaire C6H3FeK3O12
Poids moléculaire (g/mol) 440.22
Numéro MDL MFCD00150450
Clé InChI YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Potassium iron(III) oxalate
CID PubChem 131675837
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Couleur Vert
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)[O-])O.C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].[K+].[Fe]
Nom IUPAC tripotassium, 2-hydroxy-2-oxoacétate, fer, oxalate, acide oxalique
Poids de la formule 491.26 (437.21 Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.133 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate