Learn More
Trioxalatoferrate de potassium(III) trihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15411187
500 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5936-11-8 | C6H3FeK3O12 | 440.22 g/mol
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate is used in chemical actinometry to measure light flux.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5936-11-8
Formule moléculaire C6H3FeK3O12
Poids moléculaire (g/mol) 440.22
Numéro MDL MFCD00150450
Clé InChI YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Potassium iron(III) oxalate
CID PubChem 131675837
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Couleur Vert
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)[O-])O.C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].[K+].[Fe]
Nom IUPAC tripotassium, 2-hydroxy-2-oxoacétate, fer, oxalate, acide oxalique
Poids de la formule 491.26 (437.21 Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.133 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Trioxalatoferrate de potassium(III) trihydraté, Thermo Scientific Chemicals >