Learn More
Oxyde de titane et de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium titanium oxide |
Point de fusion | 1615°C |
Quantité | 100 g |
Nom IUPAC | titanium(4+) dipotassium trioxidandiide |
Odeur | Odorless |