Learn More
Thiosulfate de potassium hydraté, 96+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1264198-56-2 | K2O3S2 | 190.31 g/mol
78.55€ - 291.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1264198-56-2 |
---|---|
Formule moléculaire | K2O3S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.31 |
Numéro MDL | MFCD00150405 |
Clé InChI | FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L |
CID PubChem | 61501 |
SMILES | [K+].[K+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10035213
|
Thermo Scientific Acros
388691000 |
100 g | Flacon en plastique |
78.55€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10638044
|
Thermo Scientific Acros
388695000 |
500 g | Flacon en plastique |
291.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
1264198-56-2 | |
190.31 | |
FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L | |
[K+].[K+].[O-]S([S-])(=O)=O |
K2O3S2 | |
MFCD00150405 | |
61501 |
Spécification
Potassium thiosulfate hydrate | |
Incolore à jaune | |
Liquide | |
K2O3S2 | |
MFCD00150405 | |
FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium;dioxido-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane | |
61501 | |
≥96% | |
4% max. (150°C) |
1264198-56-2 | |
6 to 9 (5% soln.) | |
96.0 to 104% (On dry substance) (Iodimetry) | |
K2S2O3·xH2O | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[K+].[K+].[O-]S([S-])(=O)=O | |
190.31 | |
190.33 | |
Extra pur |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
- Potassium thiosulfate hydrate