Learn More
Tétrachloroplatine de potassium(II), 99,9 % (base de métaux), Pt 46,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381688
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419.11 g/mol
Potassium tetrachloroplatinate solution is used in the preparation of platinum (Pt) nanoparticles. Ligands like ammonia or triphenyl phosphine can able to replace the chloride ligands to afford various derivatives. The replacement by ammonia results in the preparation of cisplatin, which is used in the cancer treatment. Further, it is used as catalyst in the hydroarylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-99-7
Formule moléculaire Cl4H4K2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 419.11
Numéro MDL MFCD00011378
Clé InChI JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
CID PubChem 61440
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetrachloroplatinate(II)
Note relative au nom Pt 46.0% min.
Couleur Rouge à marron
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Nom IUPAC dipotassium;tétrachloroplatine(2-)
Poids de la formule 415.11
Odeur Odorless
Aspect Red-brown crystals