Learn More
Solution de polyantimonate de potassium, Ph. Eur. Grade, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
Description
Solutions de Pharmacopée européenne
- Réactifs et solutions standard dans les chapitres 2 et 4 de l’actuelle Ph. Eur.
- Tous sont fabriqués et testés en conformité avec la Ph. Eur.
- Fourni avec un certificat d’analyse
- Le numéro de lot et la date de péremption sont indiqués sur tous les marquages des produits
Spécification
Spécification
Quantité | 125 ml |
Safety and Handling
Identifiant produit
- POTASSIUM PYROANTIMONATE SOLUTION
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide,potassium hexahydroxoantimonate