Learn More
Perchlorate de potassium anhydre, ACS, 99,0 à 100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351728
500 g, 500g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Pour le travail avec la bombe Parr
For Parr Bomb WorkPotassium perchlorate is used in ammunition percussion caps, explosive primers, fireworks and propellants. It acts as a solid rocket propellant. It is also used as an oxidizer in colored pyrotechnic compositions and flash powder. It is used as an antithyroid and involved in the treatment of hyperthyroidism. The mixture of anthracene and sulfur with potassium perchlorate is used for generating black smoke signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 7778-74-7
Formule moléculaire ClKO4
Poids moléculaire (g/mol) 138.54
Numéro MDL MFCD00011362
Clé InChI YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
CID PubChem 516900
Nom IUPAC perchlorate de potassium
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium perchlorate, anhydrous
Point de fusion 400°C (decomposition)
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0-100.5%
Informations sur la solubilité Partially soluble in water. Insoluble in alcohol.Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol,ethyl acetate and ether.
Poids de la formule 138.55
Qualité ACS
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Densité 2.52
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Perchlorate de potassium anhydre, ACS, 99,0 à 100,5 %, Thermo Scientific Chemicals >