Learn More
Orthovanadate de potassium, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328308
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14293-78-8 | K3O4V | 232.232 g/mol
It is employed as in chemical fertilizer industries and used as corrosion inhibitor. It is also used for ammonia synthesis. Used as a catalyst in oil & gas industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14293-78-8
Formule moléculaire K3O4V
Poids moléculaire (g/mol) 232.232
Numéro MDL MFCD00210642
Clé InChI FBRINGOENSVSPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Potassium vanadate (ortho)
CID PubChem 22023817
Nom IUPAC tripotassium ; trioxido(oxo)vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium orthovanadate
Forme physique Granulaire
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3285
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 232.24
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless