Learn More
Iodure de potassium, 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341568
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Potassium iodide is used with silver nitrate to make silver iodide an important chemical in film photography. Medicinally it is used for thyroid blockade, thyroid storm and also as an expectorant. It is a component in some hair treatment chemicals. It is also used as a fluorescence quenching agent in biomedical research, an application that takes advantage of collisional quenching of fluorescent substances by the iodide ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1330°C
Nom chimique ou matériau Potassium iodide
Point de fusion 681°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,methanol,acetone and ethanol.
Poids de la formule 166.01
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.677
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline powder
Tension de vapeur 1.33 hPa (1mm Hg) at 745°C
Densité 3.12