Learn More
Hydroxyde de potassium, technique, ≥ 85 %, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7120713 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Technique, ≥ 85 %, poudre
  • Produits chimiques sans norme établie pour les niveaux de qualité et d’impuretés ou produits dont la pureté est < 90 %
  • Variation possible de la couleur et de la forme physique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Nom IUPAC potassium hydroxide
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
pH 14 at 20°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 1327°C
Point de fusion 360°C
Densité 2.04 g/cu.cm
Quantité 1 kg
Pourcentage de pureté ≥85%
Qualité Technique
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1mmHg (719°C)
Forme physique Solide