Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium, 45 %, pour HPLC, Honeywell Fluka™
Code produit. 15670680 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
4 x 25 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
4 pièces
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
pour HPLC, ∼45 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Hydroxide Solution
Formule linéaire KOH
Concentration 45%
Numéro UN 1814
Densité 1.450g/mL at 20°C
Quantité 4 x 25 mL
Nom IUPAC potassium hydroxide
Poids de la formule 56.11g/mol