Learn More
Hexafluorosilicate de potassium, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium hexafluorosilicate is used in the production of porceleins. It is also used for the preservation of timber. It is involved in the manufacturing of ceramics, aluminum and magnesium smelting. In addition, it is used as an intermediate in the manufacturing of optical glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium hexafluorosilicate |
Point de fusion | (decomposition) |
Couleur | Blanc |
pH | 3.4 |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 10 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule linéaire | K2SiF6 |
Numéro UN | UN2655 |
Merck Index | 14,7638 |
Afficher plus |
Safety and Handling
- Potassium hexafluorosilicate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium silicofluoride