Learn More
Hexafluoroarsénate de potassium(V), 99 % (base de métaux), Alfa Aesar™
Code produit. 11397217
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17029-22-0
Formule moléculaire AsF6K
Poids moléculaire (g/mol) 228.01
Numéro MDL MFCD00042546
Clé InChI DITNVAZRXJOPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium hexafluoroarsenate, hexaflurate, nopalmitate, nopalmate, caswell no. 692b, potassium hexafluoroarsenate v, unii-t7tyz7585f, potassium hexafluoroarsenate 1-, arsenate 1-, hexafluoro-, potassium, epa pesticide chemical code 599700
CID PubChem 159810
ChEBI CHEBI:82182
SMILES [K+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexafluoroarsenate(V)
Point de fusion 400°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Nom IUPAC Hexafluoro-λ⁵-arsanuide de potassium
Poids de la formule 228.01
Odeur Acrid
Aspect White powder