Learn More
Ferrocyanure de potassium(III), ACS, 99,0 % min. ; Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307688
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
Potassium hexacyanoferrate(III) is used in reading palimpsests and old manuscripts, in blueprint drawing and in photography (Cyanotype process). It finds application to harden iron and steel, in electroplating, dyeing wool and as a laboratory reagent. It is a mild oxidizing agent used in organic synthesis. It is associated with potassium hydroxide solution used to formulate Murakami’s etchant, which is useful for metallographers to provide contrast between binder and carbide phases in cemented carbides. Further, it is used in many amperometric biosensors as an electron transfer agent replacing an enzyme's natural electron transfer agent such as oxygen with the enzyme glucose oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13746-66-2
Formule moléculaire C6FeK3N6
Poids moléculaire (g/mol) 329.25
Numéro MDL MFCD00011392
Clé InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
CID PubChem 26250
Nom IUPAC tripotassium;fer(3+);hexacyanure
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexacyanoferrate(III)
Point de fusion (decomposition)
Couleur Orange
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water and acid. Slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 329.26
Qualité ACS
Sensibilité Light sensitive
Aspect Orange crystalline
Densité 1.89 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Ferrocyanure de potassium(III), ACS, 99,0 % min. ; Thermo Scientific Chemicals >