Learn More
Fluorure de potassium, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407735
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Potassium fluoride is used in organic chemistry as a fluorinating agent to replace other halide ions like chorine, bromine etc. It is used as a catalyst in the manufacture of polyurethanes. Further, it is widely used for etching of glass, in disinfectant formulations and manufacture of optical glass. It is used in metal finishing, batteries, coatings and photographic chemicals. It is utilized for the study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels as well as in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides. It finds application in the electronic industry as a metal surface treatment product. It is used as a preservative, a food additive, a catalyzer and a water absorbing agent. In the Finkelstein reaction, it is actively involved in the conversion of chlorocarbons to fluorocarbons using polar solvents like dimethyl formamide and ethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 7789-23-3
Formule moléculaire FK
Poids moléculaire (g/mol) 58.10
Numéro MDL MFCD00011398
Clé InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
CID PubChem 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMILES [F-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1505°C
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride
Point de fusion 859°C
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Beilstein 3902818
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC fluorure de potassium
Poids de la formule 58.1
Indice de réfraction 1.363
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.48 g/mL