Learn More
Ferrocyanure de potassium trihydraté, 98,5 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium ferrocyanide trihydrate |
Point de fusion | 70.0°C |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 98.50% |
Formule linéaire | K4Fe(CN)6·3H2O |
Merck Index | 15, 7752 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 270g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
Poids de la formule | 422.4 |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche