Learn More
Chlorure de potassium, ultra sec, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
87.50€ - 1264.29€
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nom IUPAC Chlorure de potassium
SMILES [Cl-].[K+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11362418
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014466.09
10 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11352418
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014466.18
50 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11480460
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
014466.30
250 g
1264.29€
250g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The main use of potassium chloride is in the manufacture of fertilizers. It finds use in medicine as an electrolyte replenisher, and to treat hypokalemia (a condition in which the level of potassium will be low in blood) with its pharmaceutical preparation. Furthermore, it finds use as a flux agent in welding and metal casting. It is useful in water softener units, certain de-icing products and calibration of the radiation monitoring equipment. It finds use as a scotophor in dark-trace CRTs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7447-40-7
74.55
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
4873
Chlorure de potassium
ClK
MFCD00011360
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
Spécification
1500°C (sublimation)
773°C
Blanc
99.95% (metals basis)
MFCD00011360
Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
[Cl-].[K+]
74.55
CHEBI:32588
Odorless
Hygroscopic
1.984
Potassium chloride
7447-40-7
Billes
ClK
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Chlorure de potassium
4873
74.55
1.49
White beads
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
H303 :Potentiellement nocif en cas d’ingestion.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-211-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TS8050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante