Learn More
Chlorure de potassium, qualité optique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308017
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Potassium chloride is a salt commonly used in the preparation of phosphate buffered saline and for the extraction and solubilization of proteins. It is a good potassium source. Also used in the hypotonic KCl-propidium iodide protocol for univariate analysis of metaphase chromosomes ; dissociation of eukaryotic ribosomes into subunits by high concentrations of potassium (0.3-1.0 M); preparation of mitochondria, provides an ionic osmotic support for those tissues that assume a gelatinous consistency upon homogenization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nom IUPAC Chlorure de potassium
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1500°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Point de fusion 773°C
Forme physique Cristaux cassés
Quantité 100 g
Merck Index 14,7621
Informations sur la solubilité Soluble in water (340mg/ml at 20°C),alcohol and ethanol (1g/250 mL). Insoluble in ether,and acetone.
Poids de la formule 74.55
Qualité Optique
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.49
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.984 g/mL