Learn More
Disque optique en cristal de chlorure de potassium, 32 mm x 3 mm, non poli
Code produit. 15486195
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chloride crystal optic disc
Note relative au nom 32mm x 3mm, Unpolished
Quantité 1 Ea.
Numéro MDL MFCD00011360