Learn More
Étalon de conductivité au chlorure de potassium, 24700 μS, Chem-Lab
Étalonne l’équipement de mesure de la conductivité. L’étalon de conductivité au chlorure de potassium, 24700 μs, Chem-Lab, est concentré précisément sur un niveau de conductivité électrolytique LF spécifique afin d’étalonner et de vérifier les performances des instruments de mesure et sondes de conductivité.
Marque:  Chem Lab CL03.1124.0500
Quantité 500 mL
Code produit. 11986696
  • 156.00€ / 500mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
L’utilisation d’un étalon de conductivité garantit que les instruments sont correctement étalonnés pour des mesures précises. En plaçant les sondes dans une solution avec une capacité de transfert identifiée, les paramètres de l’équipement peuvent être ajustés avant les tests. Les solutions KCl sont utilisées pour étalonner les instruments de conductivité qui se lisent directement en microsiemens ou en millisiemens. Le chlorure de potassium est un sel très stable et constitue une norme internationale d’étalonnage pour la mesure de la conductivité.
Spécification
Spécification
7447-40-7
1.01g/mL
Liquide
0.2 mol/L
Incolore
Conductimètre
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Chlorure de potassium
4873
CHEBI:32588
Odorless
24700μS at 25°C
22400μS at 20°C (±1%)
ClK
MFCD00011360
±5
Soluble
[Cl-].[K+]
74.55
500 mL
74.56g/mol
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents