Learn More
Chlorure de potassium, BAKER, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1420°C (1013 hPa) |
Point de fusion | 773°C |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | min. 99% |
Conditionnement | Flacon en plastique pour solides |
Densité | 1.98 g/cm³ (20°C) |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Potassium Chloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium chloride