Learn More
Chlorure de potassium, BAKER, J.T. Baker™
Code produit. 10112410 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Réactif de laboratoire
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC potassium chloride
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1420°C (1013 hPa)
Point de fusion 773°C
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique pour solides
Densité 1.98 g/cm³ (20°C)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium Chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium Chloride