Learn More
Chlorure de potassium, solution aqueuse 3M, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345677
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour le remplissage des électrodes Calomel
For refilling calomel electrodesPotassium chloride, 3M aq. solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nom IUPAC Chlorure de potassium
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Plage de pourcentage du dosage 3M
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorure de potassium :23 % ; eau :77%
Odeur Odorless
Tension de vapeur 17mm Hg at 20°C