Learn More
Chlorate de potassium, 99 %, très pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10656784
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Identifiants chimiques
CAS 3811-04-9
Formule moléculaire ClKO3
Poids moléculaire (g/mol) 122.55
Numéro MDL MFCD00011361
Clé InChI VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
CID PubChem 6426889
Nom IUPAC potassium ; chlorate
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chlorate
Point de fusion 356.0°C to 368.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (KClO3)
Formule linéaire KClO3
Fieser 01,927
Merck Index 15, 7741
Informations sur la solubilité Solubility in water: 73g/L (20°C). Other solubilities: 555g/L hot water (100°C),soluble in alkalies,1g/50mL glycerol,practically insoluble in alcohol,insoluble in ether
Poids de la formule 122.55
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium chlorate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche