Learn More
Bromure de potassium, (cristallin / qualité ACS du réactif), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Bromide |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 119 |
Qualité | Réactif ACS |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Potassium Bromide, ACS
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium bromide