Learn More
Bromure de potassium, ACS, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347467
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour la fabrication de papiers photographiques, la photogravure en couleur et la lithographie, la spectroscopie
Used in manufacturing of photographic papers, engraving and lithography, in spectroscopy, and as an analytical lab reagent. Potassium bromide is applied as a veterinary drug, as an antiepileptic medication for dogs. It is utilized for the bromination of alkenes using cerium(IV) ammonium nitrate. It plays an essential role with diacetoxy iodobenzene for the efficient bromination of alkenes and alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 7758-02-3
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1435°C
Nom chimique ou matériau Potassium bromide
Point de fusion 730°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 5 kg
Merck Index 14,7618
Informations sur la solubilité Freely soluble in water; Soluble in alcohol,glycerol.
Nom IUPAC potassium bromide
Poids de la formule 119.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.559
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.75